Print…
(±)-3-Butyne-2-ol 55% ∼7.5 mol/l em solução aquosa para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20230.0100 8.20230.0500
8.20230.0100EA 35.6 EUR
8.20230.0100 8.20230.0500
(±)-3-Butyne-2-ol 55% ∼7.5 mol/l em solução aquosa para síntese, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Butyne-2-ol
Fórmula: C₄H₆O
Peso Molecular: 70.09 g/mol
Ponto de Fusão: -12
Densidade: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004541
Número CAS: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN: 2929
ADR: 6.1 (3) II