3-Mercapto-1,2-propanediol ≥90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
alpha-Thioglycerol, α-Monothioglycerol, Monothioglycerol, (±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxy propane, 1-Thioglycerol, (±)-α-Monothioglycerine, (±)-1-Thioglycerine, (±)-3-Mercapto-1,2-propanediol
A18948.18
A18948.30
A18948.18EA
68.2
EUR
A18948.18
A18948.30
3-Mercapto-1,2-propanediol ≥90%
3-Mercapto-1,2-propanediol
Purity: 90+%
CAS No.: 96-27-5
Molecular Formula: C3H8O2S
Formula Weight: 108.16
Flash Point: 149°(300°F)
Refractive Index: 1.5110
Boiling Point: 117-119°/5mm
Beilstein Reference: 1732046
Merck Reference: 14,9335
MDL No.: MFCD00004879
Fórmula:
C₃H₈O₂S Peso Molecular: 108.16 g/mol Ponto de ebulição: 117…119 °C (5 mmHg) Densidade: 1.247 Ponto de Inflamação: 149 °C (300 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004879 Número CAS: 96-27-5 EINECS: 202-495-0 Merck Index: 14,9335 |