Print…
3-Mercapto-1,2-propanediol 90% 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: alpha-Thioglycerol, α-Monothioglycerol, Monothioglycerol, (±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxy propane, 1-Thioglycerol, (±)-α-Monothioglycerine, (±)-1-Thioglycerine, (±)-3-Mercapto-1,2-propanediol
125520250 125521000 125525000
ACRO125520250EA 41 EUR
ACRO125520250 ACRO125521000 ACRO125525000
3-Mercapto-1,2-propanediol 90% 90%
3-Mercapto-1,2-propanediol
Fórmula: C₃H₈O₂S
Ponto de ebulição: 118 °C (5 mmHg)
Densidade: 1,23 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004879
Número CAS: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
UN: 2810
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Viscous solution
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥88 %
HPLC ≥96.0 %