Print…
DL-Sodium lactate 60% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (±)-Lactic acid sodium salt, (±)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, Lactate sodium, DL-Lactic acid sodium salt, (±)-2-Hydroxypropanoic acid sodium salt, Sodium 2-hydroxypropanoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
L1375-500ML L1375-100ML L1375-1L
SIALL1375-500MLEA 94 EUR
SIALL1375-500ML SIALL1375-100ML SIALL1375-1L
DL-Sodium lactate 60% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
DL-Sodium lactate
Fórmula: H₃CCH(OH)COONa
Peso Molecular: 112.06 g/mol
Densidade: 1.27…1.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065400
Número CAS: 72-17-3
EINECS: 200-772-0
Merck Index: 13,08709