DL-Sodium lactate 60% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(±)-Lactic acid sodium salt, (±)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, Lactate sodium, DL-Lactic acid sodium salt, (±)-2-Hydroxypropanoic acid sodium salt, Sodium 2-hydroxypropanoate
41529.AK
41529.K2
41529.AKEA
74.6
EUR
41529.AK
41529.K2
DL-Sodium lactate 60% (w/w) em solução aquosa
DL-Sodium lactate
CAS No.: 72-17-3
Molecular Formula: CH3CH(OH)CO2Na
Formula Weight: 112.06
Physical Form: Liquid
Density: 1.326
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 4332999
Merck Reference: 14,8635
MDL No.: MFCD00065400
Useful chiral synthon; building block for depsipeptides
Fórmula:
H₃CCH(OH)COONa Peso Molecular: 112.06 g/mol Densidade: 1.326 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00065400 Número CAS: 72-17-3 EINECS: 200-772-0 Merck Index: 14,8635 |