Print…
L(+)-Sodium lactate 60% (w/w) em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
250300010 250300050
ACRO250300010EA 96.1 EUR
ACRO250300010 ACRO250300050
L(+)-Sodium lactate 60% (w/w) em água
L(+)-Sodium lactate
Fórmula: C₃H₅NaO₃
Densidade: 1,33 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066576
Número CAS: 867-56-1
EINECS: 212-762-3
Encomendar
Appearance Clear viscous liquid
Refractive index 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.32 to 1.34 g/ml
Color scale ≤50 APHA
pH 6.5 to 8.5
Titration with HCl 59 to 61 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) 12.1 to 12.6 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Isomer ≥97 % L(+) (Stereochemical purity)