Print…
Ácido láctico ≥90%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
20366.293EA 93.9 EUR
20366.293 20366.464
Ácido láctico ≥90%, TECHNICAL
Ácido láctico
Fórmula: H₃CCH(OH)COOH
Ponto de ebulição: 122 °C (20 hPa)
Ponto de Fusão: 53 °C
Densidade: 1,11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004520
Número CAS: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Encomendar
Assay Min. 90 %