Print…
Ácido láctico ≥90%, GPR RECTAPUR®, puro
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
20356.298EA 59.9 EUR
20356.298 20356.323
Ácido láctico ≥90%, GPR RECTAPUR®, puro
Ácido láctico
Fórmula: H₃CCH(OH)COOH
Ponto de ebulição: 122 °C (20 hPa)
Ponto de Fusão: 53 °C
Densidade: 1,11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004520
Número CAS: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Encomendar
Assay Min. 90 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm