Print…
L(+)-Lactic acid ∼90%, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, E270 adequado para uso como excipiente, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Perigo
1.00366.2500 1.00366.9025
1.00366.2500EA 359 EUR
1.00366.2500 1.00366.9025
L(+)-Lactic acid ∼90%, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, E270 adequado para uso como excipiente, SAFC®
L(+)-Lactic acid
Fórmula: C₃H₆O₃
Densidade: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064266
Número CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2