Print…
Ácido láctico ≥85%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W261106-10KG-K W261106-1KG-K W261106-25KG-K
SIALW261106-10KG-KEA 392 EUR
SIALW261106-10KG-K SIALW261106-1KG-K SIALW261106-25KG-K
Ácido láctico ≥85%, Sigma-Aldrich®
Ácido láctico
Fórmula: H₃CCH(OH)COOH
Ponto de ebulição: 122 °C (20 hPa)
Densidade: 1,11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004520
Número CAS: 50-21-5
EINECS: 200-018-0