Print…
Ácido láctico ≥85.0-90.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
36415.22 36415.36 36415.A3
36415.22EA 37.2 EUR
36415.22 36415.36 36415.A3
Ácido láctico ≥85.0-90.0% ACS
Ácido láctico
CAS No.: 50-21-5 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 90.08 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.209 Refractive Index: 1.4270 Appearance: Colourless to yellow Melting Point: 18° Boiling Point: 122°/15mm Beilstein Reference: 1209341 Merck Reference: 14,5336 MDL No.: MFCD00004520
Fórmula: H₃CCH(OH)COOH
Ponto de ebulição: 122 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 18 °C
Densidade: 1,209
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004520
Número CAS: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Merck Index: 14,5336