Print…
Ácido láctico 85% 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: DL-Ácido láctico
125060010 125060025 125060250 125065000 125060100
ACRO125060010EA 65.7 EUR
ACRO125060010 ACRO125060025 ACRO125060250 ACRO125065000 ACRO125060100
Ácido láctico 85% 90%
Ácido láctico
Fórmula: H₃CCH(OH)COOH
Ponto de ebulição: 122 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 18 °C
Densidade: 1,2 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004520
Número CAS: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4252 to 1.4272 (20°C, 589 nm)
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation -0.05° to +0.05° (25°C, 589 nm) (neat)
Acids (Citric,oxalic,phosphoric or tartaric) Passes test
Titration with NaOH 88.0 to 92.0 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Sugars Passes test