Print…
Goma arábica, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Acacia, Acacia gum
51198-1KG 51198-250G
SIAL51198-1KGEA 413 EUR
SIAL51198-1KG SIAL51198-250G
Goma arábica, Sigma-Aldrich®
Goma arábica
Densidade: 1.35 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081264
Número CAS: 9000-01-5
EINECS: 232-519-5