Print…
Starch (de trigo), Millipore®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.11685.1000 1.11685.0250
1.11685.1000EA 66.8 EUR
1.11685.1000 1.11685.0250
Starch (de trigo), Millipore®
Starch
Fórmula: (C₆H₁₀O₅)n
Peso Molecular: 162.14 g/mol
Densidade: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082026
Número CAS: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6