Print…
Amido, solúvel, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
21153.135EA 15.8 EUR
21153.135 21153.181 21153.237 21153.290
Amido, solúvel, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Amido, solúvel
Fórmula: (C₆H₁₀O₅)n
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082026
Número CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878
Encomendar
Appearance White fine powder
pH (2 %) 5,5 - 7,5
Sensitivity Passes test
Ignition residue Max. 0.4 %
Loss on drying (105°C; 2 h) Max. 10 %
Reducing substances (as C12H22O11) Max. 0.7 %