Print…
Amido, solúvel ISO reagente analítico, Millipore®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.01252.0100 1.01252.0250 1.01252.1000 1.01252.9025
1.01252.0100EA 56.3 EUR
1.01252.0100 1.01252.0250 1.01252.1000 1.01252.9025
Amido, solúvel ISO reagente analítico, Millipore®
Amido, solúvel
Fórmula: (C₆H₁₀O₅)n
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082026
Número CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878