Amido, solúvel para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
177130010
177132500
177130050
ACRO177130010EA
175
EUR
ACRO177130010
ACRO177132500
ACRO177130050
Amido, solúvel para análise
Amido, solúvel
Fórmula:
(C₆H₁₀O₅)n Peso Molecular: 162.14 g/mol Ponto de Fusão: 256…258 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00082026 Número CAS: 9005-84-9 EINECS: 232-686-4 Merck Index: 13,08878 |
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤10 % |
Sulfated ash | ≤0.5 % |
Identification | Positive |
pH | 5 to 7.5 (2 % at 25°C) |
Sensitivity | Passes test |