Agarose, Electran, faixa ampla (Low Melting) para eletroforese
Fornecedor: VWR Chemicals
Agarose de baixa temperatura de gelificação e baixo ponto de fusão, baixo teor de sulfato e alta claridade ótica. Adequada para eletroforese de proteínas e ácidos nucléicos e para inmobilização de substâncias lábeis ao calor (ex: bactéria, leveduras e células Eucarióticas) devido ao baixo ponto de gelificação. O baixo ponto de fusão desta agarose permite a possibilidade de recuperar proteínas e ácidos nucléicos sem desnaturação quando fundidas.
- Free from DNases and RNases
Ponto de Fusão:
60…90 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00081294 Número CAS: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |
|
DNA binding | None |
DNases, Rnases | Not detected |
Electroendosmosis (-Mr) | Max 0.10 |
Melting point (1.5 %; water) | Max. 65 °C |
Gel strength (1.5 %; water) | Min. 200 g/cm² |
Gelling temperature (1.5 %; water) | Max. 26 - 30 °C |
SO₄ (Sulphate) | Max. 0.1 % |