Agarose 15, Electran para eletroforese
Fornecedor: VWR Chemicals
443023REA
122
EUR
443023R
443025T
443024S
Agarose 15, Electran para eletroforese
Agarose
Agarose 15 é apropriado para uso em uma grande variedade de aplicações gerais em electroforese de proteínas e imunoelectroforese. Tem um alcance médio de electroendosmosis e gel de alta força.
- Livre de DNase and RNase
Ponto de Fusão:
60…90 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00081294 Número CAS: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |
|
Gel strength (1.5 %; water) | Min. 1800 g/cm² |
Gelling temperature (1,5 %; water) | Passes test |
Electroendosmosis (-Mr) | 0.15 - 0.19 |
Sulphates | Max. 0.20 % |
Residue on ignition | Max. 1.0 % |
Loss on drying | Max. 10.0 % |