Print…
Agarose 25, Electran para eletroforese
Fornecedor: VWR Chemicals
442492PEA 285 EUR
442492P 442494R
Agarose 25, Electran para eletroforese
Agarose
Agarose 25 é apropriado para uso em uma grande variedade de técnicas de eletroforese de proteínas e é particularmente recomendada para imunoelectroforese. Nesta aplicação, o electroendosmosis superior permite o posicionamento ideal durante o contato anticorpo / antígeno.
  • Livre de DNase and RNase
Ponto de Fusão: 60…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081294
Número CAS: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Eletroendosmosis (-Mr) 0.23 0.26
Consistência do gel (1,5% de água) Min. 650 g/cm²
Gelificação temperatura (1,5% de água) 34.5 37.5 °C
SO4 (sulfato) Max. 0.2 %
Umidade Max. 10 %