Print…
Agarose (100 bp - 23 kb), Electran, grau de DNA para eletroforese
Fornecedor: VWR Chemicals
438792UEA 159 EUR
438792U 438795A
Agarose (100 bp - 23 kb), Electran, grau de DNA para eletroforese
Agarose
Agarose DNA é indicado para maioria das rotinas de separação de DNA. Para aplicações onde é necessária uma especificação mais rigorosa é indicado usar Agarose Grade Biologia Molecular.
  • Livre de DNase and RNase
Ponto de Fusão: 60…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081294
Número CAS: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
DNA binding Passes test
Electroendosmosis (-Mr) 0,08 - 0,11
Gelling temperature (1.5 %; water) 34 - 37°C
Gel strength (1.5 %; water) Min. 2300 g/cm²
Ignition residue Max. 1.0 %
Loss on drying Max. 10.0 %