Agarose, Electran, alta resolução para eletroforese
Fornecedor: VWR Chemicals
Agarose de alta resolução (HR) tem baixo ponto de fusão e temperaturas gelificantes, mas diferem do tradicional grau biologia molecular no ponto de fusão e na faixa de separação do gel. Usar essa agarose em eletroforese permite resolução fina e coerente dos ácido nucléicos abaixo de 1000 pares de bases, os quais diferem apenas em alguns pares de bases. As propriedades da agarose HR permitem separações consistentes (analítica-preparativa) e performance na tradução e transcrição in-vitro mapeando bem como ligação e transformação in-vivo . Para separação analítica do gel de DNA / RNA abaixo de 1000 pares de bases onde é necessário um gel de força superior para facilitar a manipulação, nós recomendamos o uso de Agarose HR Electran® (43655).
- Livre de DNase and RNase
Ponto de Fusão:
60…90 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00081294 Número CAS: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |
|
DNA binding | Passes |
DNases, RNases | Passes |
Electroendosmosis (-Mr) | Max. 0.13 |
Gel strength (at 4%) | Min. 1400 g/cm² |
Gelling temperature (at 4%) | 32.5 - 38.0 °C |
Melting point (at 4%) | Max. 90 °C |
Ignition residue | Max. 1.0 % |
Loss on drying | Max. 10.0 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.15 % |