Print…
Agarose, Electran, alta resolução, baixo derretimento para eletroforese
Fornecedor: VWR Chemicals
436552VEA 324 EUR
436552V 436553W
Agarose, Electran, alta resolução, baixo derretimento para eletroforese
Agarose
Agarose de alta resolução (HR) tem baixo ponto de fusão e temperaturas gelificantes, mas diferem do tradicional grau biologia molecular no ponto de fusão e na faixa de separação do gel. Usar essa agarose em eletroforese permite resolução fina e coerente dos ácido nucléicos abaixo de 1000 pares de bases, os quais diferem apenas em alguns pares de bases. As propriedades da agarose HR permitem separações consistentes (analítica-preparativa) e performance na tradução e transcrição in vitro mapeando bem como ligação e transformação in vitro. Para separação analítica do gel de DNA / RNA abaixo de 1000 pares de bases onde é necessário um gel de força superior para facilitar a manipulação, nós recomendamos o uso de Agarose HR Electran®.
  • Livre de DNase and RNase
Ponto de Fusão: 60…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081294
Número CAS: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Moisture content Max. 10 %
Sulfate content Max. 0.15 %
Gel strength (at 4%) Min. 500 g/cm²
EEO, -Mr Max. 0.15
Gelling temperature (at 4%) Max. 35 °C
Melting temperature (at 4%) Max. 65 °C
Appearance Passes
Ash content Max. 1 %
DNA binding Passes
RNase / DNase Not detected