Print…
Agarose LM, melt_low samples_recovery_after_separation
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H26417.06 H26417.14 H26417.22
H26417.06EA 68.1 EUR
H26417.06 H26417.14 H26417.22
Agarose LM, melt_low samples_recovery_after_separation
Agarose
CAS No.: 9012-36-6 MDL No.: MFCD00081294
Ponto de Fusão: 60…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081294
Número CAS: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM