Agar, pó, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos:
Agar Agar
20768.235EA
63.7
EUR
20768.235
20768.292
20768.361
Agar, pó, TECHNICAL
Agar
Not suitable for microbiological purposes
Ponto de Fusão:
90 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00081288 Número CAS: 9002-18-0 EINECS: 232-658-1 Merck Index: 13,00184 |
|
Identification | Passes test |