Agar, pó fino, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, extra puro, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.01615.1000
1.01615.9025
1.01615.1000EA
417
EUR
1.01615.1000
1.01615.9025
Agar, pó fino, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, extra puro, SAFC®
Agar
Ponto de Fusão:
90 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00081288 Número CAS: 9002-18-0 EINECS: 232-658-1 Merck Index: 13,00184 |