Print…
Agar Cell culture_plant_tested
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Agar Agar
H26724.0E H26724.22 H26724.36
H26724.0EEA 1310 EUR
H26724.0E H26724.22 H26724.36
Agar Cell culture_plant_tested
Agar
CAS No.: 9002-18-0 Odour: Odourless Merck Reference: 14,184 MDL No.: MFCD00081288
Ponto de Fusão: 90
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081288
Número CAS: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Merck Index: 14,184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable