Agar, pó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A10752.0E
A10752.22
A10752.36
A10752.0EEA
680
EUR
A10752.0E
A10752.22
A10752.36
Agar, pó
Agar
CAS No.: 9002-18-0
Molecular Formula: (C12H18O9)X
Physical Form: Powder
Appearance: White to cream
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,184
MDL No.: MFCD00081288
Ponto de Fusão:
90 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00081288 Número CAS: 9002-18-0 EINECS: 232-658-1 Merck Index: 14,184 |