Print…
Cellulose, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
435236-1KG 435236-250G
SIAL435236-1KGEA 179 EUR
SIAL435236-1KG SIAL435236-250G
Cellulose, Sigma-Aldrich®
Cellulose
Fórmula: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Ponto de Fusão: 260…270 °C
Densidade: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081512
Número CAS: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977