Print…
Cellulose, microcristalino
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A17730.36 A17730.0C A17730.0E
A17730.36EA 82 EUR
A17730.36 A17730.0C A17730.0E
Cellulose, microcristalino
Cellulose
CAS No.: 9004-34-6 Physical Form: Powder Appearance: White Merck Reference: 14,1965 MDL No.: MFCD00081512
Fórmula: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Ponto de Fusão: 260…270 °C
Densidade: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081512
Número CAS: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 14,1965