Print…
sulfato de estreptomicina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
S6501-5G S6501-25G S6501-100G S6501-1KG S6501-50G
SIALS6501-5GEA 30.1 EUR
SIALS6501-5G SIALS6501-25G SIALS6501-100G SIALS6501-1KG SIALS6501-50G
sulfato de estreptomicina, Sigma-Aldrich®
Streptomycin sulphate
Fórmula: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Ponto de Fusão: 250 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037023
Número CAS: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08983