Print…
sulfato de estreptomicina
Fornecedor: PanReac AppliChem
Atenção
A1852.0025 A1852.1000
A1852.0025EA 38.3 EUR
A1852.0025 A1852.1000
sulfato de estreptomicina
Streptomycin sulphate
Fórmula: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Peso Molecular: 1457.4 g/mol
Ponto de Fusão: 250
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037023
Número CAS: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08983