Print…
Neomycin trisulphate salt hydrate, pó, atende à especificação analítica de USP, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Neomycin B, Antibiotic 10676, Neomycin trisulfate salt hydrate, Neomycin trisulphate salt hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
N5285-100G N5285-25G
SIALN5285-100GEA 775 EUR
SIALN5285-100G SIALN5285-25G
Neomycin trisulphate salt hydrate, pó, atende à especificação analítica de USP, Sigma-Aldrich®
Neomycin trisulphate salt hydrate
Fórmula: C₂₃H₄₆N₆O₁₃·₃H₂SO₄·xH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150829
Número CAS: 1405-10-3
EINECS: 215-773-1
Merck Index: 12,06542