Print…
Sulfato de gentamicina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
G4918-250MG G4918-5G
SIALG4918-250MGEA 206 EUR
SIALG4918-250MG SIALG4918-5G
Sulfato de gentamicina, Sigma-Aldrich®
Gentamicin sulphate
Ponto de Fusão: 218…237 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00270181
Número CAS: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
Merck Index: 13,04403