Print…
Sulfato de gentamicina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
G3632-1G G3632-10G G3632-250MG G3632-25G G3632-5G
SIALG3632-1GEA 178 EUR
SIALG3632-1G SIALG3632-10G SIALG3632-250MG SIALG3632-25G SIALG3632-5G
Sulfato de gentamicina, Sigma-Aldrich®
Gentamicin sulphate
Ponto de Fusão: 218…237 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00270181
Número CAS: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
Merck Index: 13,04403