Print…
Sulfato de gentamicina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
G1914-250MG G1914-25G G1914-5G
SIALG1914-250MGEA 97 EUR
SIALG1914-250MG SIALG1914-25G SIALG1914-5G
Sulfato de gentamicina, Sigma-Aldrich®
Gentamicin sulphate
Ponto de Fusão: 218…237 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00270181
Número CAS: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
Merck Index: 13,04403