Print…
Sulfato de gentamicina
Fornecedor: PanReac AppliChem
Perigo
Sinônimos: NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
A1492.0005 A1492.0025
A1492.0005EA 46 EUR
A1492.0005 A1492.0025
Sulfato de gentamicina
Gentamicin sulphate
Ponto de Fusão: 218…237 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00270181
Número CAS: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
Merck Index: 13,04403