Print…
TRITON™ X-100 10% em água, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
93443-100ML 93443-500ML
SIAL93443-100MLEA 132 EUR
SIAL93443-100ML SIAL93443-500ML
TRITON™ X-100 10% em água, Sigma-Aldrich®
TRITON™ X-100
Ponto de ebulição: ∼100 °C (1013 hPa)
Densidade: ∼1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132505
Número CAS: 9002-93-1