Print…
L(+)-Arabinose, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
SIAL10839-10GEA 205 EUR
SIAL10839-10G SIAL10839-50G
L(+)-Arabinose, Sigma-Aldrich®
L(+)-Arabinose
Fórmula: C₅H₁₀O₅
Peso Molecular: 150,13 g/mol
Ponto de ebulição: 331 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 158…160 °C
Densidade: 1,585 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067709
Número CAS: 5328-37-0
EINECS: 226-214-6
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/52/2302452.jpg