Print…
L(+)-Arabinose, Millipore®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Pectinose, Pectin Sugar
MQ100
1.01492.0100 1.01492.5000
1.01492.0100EA 352 EUR
1.01492.0100 1.01492.5000
L(+)-Arabinose, Millipore®
L(+)-Arabinose
Fórmula: C₅H₁₀O₅
Peso Molecular: 150.13 g/mol
Ponto de ebulição: 331
Ponto de Fusão: 158…160 °C
Densidade: 1.585 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067709
Número CAS: 5328-37-0
EINECS: 226-214-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ad925ac21d4f12371621b1c44dbb6cda0a12da8&vid=6b9738c515009e5720388ea307490836c3b8afa8&prid=web&clid=SAPDAM