L(+)-Arabinose ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Pectinose, Pectin Sugar
A11921.18
A11921.30
A11921.18EA
95.7
EUR
A11921.18
A11921.30
L(+)-Arabinose ≥99%
L(+)-Arabinose
Purity: 99%
CAS No.: 87-72-9
Molecular Formula: C5H10O5
Formula Weight: 150.13
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 155-160°
Beilstein Reference: 1723085
Merck Reference: 14,761
Optical Rotation: +104° (c=10 in water, 24h)
MDL No.: MFCD00067709
Fórmula:
C₅H₁₀O₅ Peso Molecular: 150.13 g/mol Ponto de ebulição: 331 Ponto de Fusão: 155…160 °C Densidade: 1.585 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00067709 Número CAS: 5328-37-0 EINECS: 201-767-6 Merck Index: 14,761 |