Print…
L(+)-Arabinose 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Pectinose, Pectin Sugar
104980250 104981000 104985000
ACRO104980250EA 54.9 EUR
ACRO104980250 ACRO104981000 ACRO104985000
L(+)-Arabinose 99+%
L(+)-Arabinose
Fórmula: C₅H₁₀O₅
Peso Molecular: 150.13 g/mol
Ponto de ebulição: 331
Ponto de Fusão: 155…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006609
Número CAS: 87-72-9
EINECS: 226-214-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ad925ac21d4f12371621b1c44dbb6cda0a12da8&vid=6b9738c515009e5720388ea307490836c3b8afa8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.3 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation after 24 h
Sodium (Na) ≤0.2 %
Insoluble matter ≤0.01 %