Print…
D(-)-Frutose, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
47739-1KG-F 47739-250G-F
SIAL47739-1KG-FEA 417 EUR
SIAL47739-1KG-F SIAL47739-250G-F
D(-)-Frutose, Sigma-Aldrich®
D(-)-Frutose
Fórmula: C₆H₁₂O₆
Ponto de ebulição: 552 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 100…110 °C
Densidade: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00148910
Número CAS: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Merck Index: 13,04295
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c96c34b23753d10b06108938876644c747995c&vid=6d952afc3154d3befcf243a015f513a9130c0835&prid=web&clid=SAPDAM