Print…
D(-)-Frutose ≥99%, alta pureza
Fornecedor: VWR Chemicals
0226-1KGEA 80.6 EUR
0226-1KG 0226-5KG 0226-12KG
D(-)-Frutose ≥99%, alta pureza
D(-)-Frutose
Fórmula: C₆H₁₂O₆
Ponto de ebulição: 552 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 100…110 °C
Densidade: 1,59 g/cm³ (20 °C. OECD 109)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00148910
Número CAS: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Merck Index: 13,04295
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75b7558f89edf5a510410c383e1da6b2e89ccf17&vid=3ef183bf6d7a20360c09d7ffd529fd2a227d04c1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Arsenic <= 0.0001%
Calcium & Magnesium <= 0.005%
Chloride <= 0.018%
Heavy Metals (as Pb) <= 0.0005%
Loss on Drying <= 0.5%
Purity >= 99%
Residue on Ignition <= 0.5%
Sulphate <= 0.025%