D(-)-Arabinose ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A10357.09
A10357.18
A10357.30
A10357.PG
A10357.09EA
36.8
EUR
A10357.09
A10357.18
A10357.30
A10357.PG
D(-)-Arabinose ≥99%
D(-)-Arabinose
Purity: 99%
CAS No.: 10323-20-3
Molecular Formula: C5H10O5
Formula Weight: 150.13
Melting Point: 154-158°
Beilstein Reference: 1723079
Fórmula:
C₅H₁₀O₅ Ponto de Fusão: 154…158 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00135608 Número CAS: 10323-20-3 EINECS: 233-708-5 |