Print…
D(+)-Manose, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
MQ200
M2069-100G M2069-25G M2069-500G
SIALM2069-100GEA 248 EUR
SIALM2069-100G SIALM2069-25G SIALM2069-500G
D(+)-Manose, Sigma-Aldrich®
D(+)-Manose
Fórmula: C₆H₁₂O₆
Peso Molecular: 180.16 g/mol
Ponto de ebulição: 376
Ponto de Fusão: 133
Densidade: 1.539 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064122
Número CAS: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4
Merck Index: 13,05772