D(+)-Manose 99
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
(2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
A10842.14
A10842.22
A10842.36
A10842.14EA
52.6
EUR
A10842.14
A10842.22
A10842.36
D(+)-Manose 99
D(+)-Manose
Purity: 99%
CAS No.: 3458-28-4
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 127-133°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 1564373
Merck Reference: 14,5747
Optical Rotation: +13.8° (c=10 in water, 24h)
MDL No.: MFCD00064122
Fórmula:
C₆H₁₂O₆ Peso Molecular: 180.16 g/mol Ponto de ebulição: 376 Ponto de Fusão: 127…133 °C Densidade: 1.54 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064122 Número CAS: 3458-28-4 EINECS: 222-392-4 Merck Index: 13,05772 |