Print…
D(+)-Glucose, anidro, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
24379.294EA 53.1 EUR
24379.294 24379.363 24379.465
D(+)-Glucose, anidro, GPR RECTAPUR®
D(+)-Glucose
Fórmula: C₆H₁₂O₆
Ponto de Fusão: 146 °C
Densidade: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00148912
Número CAS: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Merck Index: 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Spec. opt. rotation (calc. on anhydrous) 52.5 - 53.3 °
Loss on drying (100°C) Max. 1 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm