Print…
D(+)-Glucose Reag. Ph. Eur., Millipore®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.08337.0250 1.08337.1000 1.08337.5000 1.08337.9050
1.08337.0250EA 42.8 EUR
1.08337.0250 1.08337.1000 1.08337.5000 1.08337.9050
D(+)-Glucose Reag. Ph. Eur., Millipore®
D(+)-Glucose
Fórmula: C₆H₁₂O₆
Ponto de Fusão: 146 °C
Densidade: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00148912
Número CAS: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Merck Index: 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM