Print…
D(+)-Glucose 99,5 Biotechnology
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
0188-1KGEA 69.9 EUR
0188-1KG 0188-2.5KG 0188-50KG 0188-12KG 0188-500G 0188-5KG
D(+)-Glucose 99,5 Biotechnology
D(+)-Glucose
O açúcar usado como fonte de energia em veículos especializados.
Fórmula: C₆H₁₂O₆
Peso Molecular: 180.16 g/mol
Ponto de Fusão: 146
Densidade: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00148912
Número CAS: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Merck Index: 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Arsenic ≤0.00004%
Chloride ≤0.01%
DNase none detected
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Identification ≤0.005%
Insolubles ≤0.0005%
Iron ≤0.2%
Loss on Drying none detected
Protease ≤99.5%
Purity ≤0.02%
Residue on Ignition none detected
RNase 52.5 – 54 °
Specific Rotation ≤0.005%